Documenti fondamentali
SRP0523
Sigma-Aldrich
COX1, FLAG® -His-Tags
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinonimo/i:
Cox-1, Cyclooxygenase-1, PES-1, PGHS-1, PTGS1, Prostaglandin H2 Synthase 1, Prostaglandin-Endo-peroxide Synthase 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Stato
frozen liquid
PM
70.5 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... COX1(6775083)
Descrizione generale
Human COX1, GenBank Accession No. NM_000962, a.a. 1-599 (end), with C-terminal FLAG-His-tag, MW=70.5 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)