Documenti fondamentali
SRP0181
Sigma-Aldrich
AHCY Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Adenosylhomocysteinase, AdoHcyase, CuBP, S-Adenosyl-L-homocysteine hydrolase, SAHH
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
73 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... AHCY(191)
Descrizione generale
Human AHCY (human S-adenosyl homocysteine hydrolase) (GenBank Accession No. NM_000687), (amino acids 2-end) with N-terminal GST tag, MW = 73 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)