Documenti fondamentali
SRE0050
Sigma-Aldrich
Aprotinin
3-7 TIU/mg protein, saline solution
Sinonimo/i:
BPTI, Inibitore della tripsina di pancreas bovino, Inibitore di tripsina (basico), Trasilolo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C284H432N84O79S7
Numero CAS:
Peso molecolare:
6511.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Nome del prodotto
Aprotinina, saline solution, 3-7 TIU/mg protein
Descrizione
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Livello qualitativo
Stato
saline solution
Attività specifica
3-7 TIU/mg protein
PM
~6,500
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′Aprotinina è prevalentemente usata come inibitore della tripsina.
Azioni biochim/fisiol
L′Aprotinina è un inibitore competitivo di proteasi seriniche che forma complessi stabili con i siti attivi degli enzimi bloccandoli. Il legame è reversibile e la maggior parte dei complessi aprotinina-proteasi si dissocia a pH >10 o < 3. Strutturalmente l′Aprotinina è una proteina globulare monomera derivata da polmone bovino consistente in 58 aminoacidi, disposti in una catena polipetidica singola con tre ponti disolfuro.
Definizione di unità
Una unità di inibitore di tripsina (TIU) diminuirà l′attività di due unità di tripsina del 50%, in cui una sola unità di tripsina idrolizzerà 1,0 μmoli di N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilide per minuto a pH 7,8 e 25 °C. Un′altra unità usata comunemente è KIU, con 1 TIU = 1,300 KIU.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Aprotinina lyophilized powder, 3-7&#160;TIU/mg solid
Sigma-Aldrich
A4529
Aprotinina
Aprotinina
Sigma-Aldrich
A3886
Aprotinina
Leupeptina synthetic, &#8805;85% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8511
Leupeptina
Leupeptina microbial, &#8805;90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L2884
Leupeptina
Pepstatin A microbial, &#8805;90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P5318
Pepstatin A
Fibrinogeno Type I-S, 65-85% protein (&#8805;75% of protein is clottable)
Sigma-Aldrich
F8630
Fibrinogeno
Fibrinogeno 50-70% protein (&#8805;80% of protein is clottable)
Sigma-Aldrich
F3879
Fibrinogeno
Trombina lyophilized powder, 40-500&#160;NIH units/mg protein (biuret)
Sigma-Aldrich
T4648
Trombina
Pefabloc&#174; SC powder, solubility: 100 mg/mL in aqueous buffer, suitable for blocking, suitable for protein purification
Roche
PEFBSC-RO
Pefabloc® SC
Zhiwei Chen et al.
Oncogenesis, 9(5), 49-49 (2020-05-15)
Carbidopa, a peripheral decarboxylase inhibitor used with L-DOPA to treat Parkinson's disease, has attracted significant interest in recent years for its anticancer effect. Increasing evidence reveals that Carbidopa can inhibit cancer cell growth and induce apoptosis through aryl hydrocarbon receptor
Gen Chen et al.
Redox biology, 41, 101904-101904 (2021-03-12)
Protein S-nitrosylation is a reversible protein modification implicated in both physiological and pathophysiological regulation of protein function. However, the relationship between dysregulated S-nitrosylation homeostasis and diabetic vascular complications remains incompletely understood. Here, we demonstrate that basic fibroblast growth factor (bFGF)