Documenti fondamentali
SML3957
OSS_128167
new
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[[3-[(2-Furanylcarbonyl)amino]benzoyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H14N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
eCll penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6.
OSS_128167 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6 (Sirtuin 6) that exhibits anti-cancer, anti-inflammatory, and anti-viral properties. OSS_128167 inhibits HBV transcription and replication through upregulating peroxisome proliferator-activated receptors α (PPARα) expression.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)