AB1033
Anti-Versican Antibody, a.a. 1360-1439 of mouse versican
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
GAG beta Domain
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACAN(176)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blotting: 0.5 μg/mL
Immunoprecipitation:
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Immunohistochemistry Positive control: surrounding cartilageWestern blotting positive control: total 13 day mouse embryo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2