V5639
Anti-Versican V0/V1 Neo antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
western blot: 1 μg/mL using mouse cumulus oocyte complexes
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VCAN(1462)
mouse ... Vcan(13003)
rat ... Vcan(114122)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3