SML3846
Motixafortide trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
TF 14016 trifluoroacetate, B 4F-benzoyl-TN14003 trifluoroacetate, BKT 140 trifluoroacetate, BKT140 trifluoroacetate, N2-(4-Fluorobenzoyl)-L-arginyl-L-arginyl-3-(2-naphthalenyl)-L-alanyl-L-cysteinyl-L-tyrosyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithyl-L-lysyl-D-lysyl-L-prolyl-L-tyrosyl-L-arginyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithyl-L-cysteinyl- L-argininamide cyclic (4→13)-disulfide trifluoroacetate, TF14016 trifluoroacetate
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
(Powder or Lyophilized powder or film)
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O=C(NCCCC1NC(C(CCCNC(N)=N)NC(C(CC2=CC=C(C=C2)O)NC(C3N(CCC3)C(C(CCCCN)NC(C(CCCCN)NC(C(CCCNC(N)=O)NC(C(CC4=CC=C(C=C4)O)NC(C(CSSCC(C(NC(CCCNC(N)=N)C(N)=O)=O)NC1=O)NC(C(CC5=CC6=C(C=CC=C6)C=C5)NC(C(CCCNC(N)=N)NC(C(CCCNC(N)=N)NC(C7=CC=C(C=C7)F)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)