Documenti fondamentali
SML3770
Sigma-Aldrich
BMS-466442
new
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-Methyl 3-(1-benzyl-1H-imidazol-4-yl)-2-(6-benzyloxy-5-methoxy-1H-indole-2-carboxamido)propanoate, BMS 466442, BMS466442, N-[[5-Methoxy-6-(phenylmethoxy)-1H-indol-2-yl]carbonyl]-1-(phenylmethyl)-L-histidine methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H30N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
COC([C@H](CC1=CN(C=N1)CC2=CC=CC=C2)NC(C(NC3=C4)=CC3=CC(OC)=C4OCC5=CC=CC=C5)=O)=O
Azioni biochim/fisiol
Potent and selective alanine serine cysteine transporter-1 (ASC-1; SLC7A10) inhibitor that effectively blocks ASC-1-mediated cellular D-Ser uptake.
BMS-466442 is a selective alanine serine cysteine transporter-1 (ASC-1) inhibitor (D-Ser uptake IC50 = 36.8 nM and 19.7 nM using HEK human ASC-1 transfectants or primary rat embryonic cortical cultures, respectively) with good selectivity over >40 other targets, including LAT-2 or ASCT-2 (IC50 >10 μM).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3