Key Documents
SML3751
Sigma-Aldrich
HS-84
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,5′′′′-dicarboxy-[2,2′:5′,2′′:5′′,2′′′:5′′′,2′′′′-Quinquethiophene]-3′,4′′′-diacetic acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H12Na4O8S5
Numero CAS:
Peso molecolare:
704.65
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
, Light orange to very dark red
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Azioni biochim/fisiol
HS-84, a luminescent conjugated oligothiophene, is a brain blood barrier penetrant luminescent probe that binds to binds to fibrillary tau protein. HS-84 single photon excitation maximum is ~ 430 nm, and emission maximum are ~ 512, 547 nm. It does not fade within hours. HS-84 is a suitable probe for longitudinal in vivo detection of neurofibrillary tangles using multiphoton microscopy in the Tg mouse brain.
Avvertenza
Hygroscopic
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3