Documenti fondamentali
SML3609
Sigma-Aldrich
Sulthiame
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(1,1-Dioxothiazinan-2-yl)benzenesulfonamide, 4-(Tetrahydro-1,1-dioxido-2H-1,2-thiazin-2-yl)-benzenesulfonamide, 4-sulfamoyl-phenyl-[1,2]thiazinane-1,1-dioxide, Sultiame
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
NS(C1=CC=C(N2CCCCS2(=O)=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4S2/c11-18(15,16)10-5-3-9(4-6-10)12-7-1-2-8-17(12,13)14/h3-6H,1-2,7-8H2,(H2,11,15,16)
HMHVCUVYZFYAJI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Sulthiame is a carbonic anhydrase (CA) inhibitor (hCA Ki in nM = 374/I, 7/II, 95/IV, 81/VA, 91/VB, 134/VI, 6/VII, 43/IX, 56/XII; Ki = 630 mM/hCA III, 1.45 μM/mCA XIII, 1.54 μM/hCA XIV) with anticonvulsant efficacy in vivo.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)