SML3584
AZ1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[[5-Bromo-2-[[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]phenyl]methyl]amino]-ethanol, AZ 1, AZ-1
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1=CC=C(COC2=CC=C(C=C2CNCCO)Br)C=C1C(F)(F)F
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3