Documenti fondamentali
SML3409
Sigma-Aldrich
ATN-224
≥95% (elemental analysis)
Sinonimo/i:
2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium tetrathiomolybdate, ALXN1840, Bis-Choline-Tetrathiomolybdate, Tiomolibdate Choline, WTX101
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H28N2O2 · MoS4
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (elemental analysis)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
, Orange to very dark red
Solubilità
H2O: ≥0.1 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
S=[Mo]([S-])([S-])=S.C[N+](C)(CCO)C.C[N+](C)(CCO)C
InChI
1S/2C5H14NO.Mo.4S/c2*1-6(2,3)4-5-7;;;;;/h2*7H,4-5H2,1-3H3;;;;;/q2*+1;;;;2*-1
NEYVHGQOGHJAAD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
ATN-224 (Bis-Choline-Tetrathiomolybdate) is an orally available and potent inhibitor of superoxide dismutase 1 (SOD1) that exhibit potent anticancer activities. ATN-224 is a copper chelator that rapidly lowers free coper levels and improve clinical symptoms in Wilson′s disease patients.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3