Documenti fondamentali
SML3235
Sigma-Aldrich
SG-005 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-7-(Benzyloxy)-1-(4-(benzyloxy)benzyl)-6-methoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline Hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy-2-methyl-7-(phenylmethoxy)-1-[[4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-isoquinoline hydrochloride (1:1)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H33NO3 ·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
516.07
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
SG-005, a tetrandrine derivative, is a potent and selective inhibitor of two-pore channel 2 (TPC2) that exhibits antiproliferative properties against cancer cells.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)