C1494
Carmofur
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
1-Hexylcarbamoyl-5-fluorouracil, HCFU
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >15 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCNC(=O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16FN3O3/c1-2-3-4-5-6-13-10(17)15-7-8(12)9(16)14-11(15)18/h7H,2-6H2,1H3,(H,13,17)(H,14,16,18)
AOCCBINRVIKJHY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)