SML3112
cis-22a
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[cis-4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl]-4-(3-pyridinyl)piperazine, trifluoroacetate (1:2), cis-1-(4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl)-4-((pyridin-4-yl)methyl)piperazine, trifluoroacetate (1:2)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC=CC([C@H]2CC[C@@H](N3CCN(C4=CN=CC=C4)CC3)CC2)=C1.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3