Documenti fondamentali
SML3026
Sigma-Aldrich
BAY-786
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R)-N-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]methyl]-2-cyclopropyl-1-(4-fluorophenyl)sulfonyl-1′,1′-dioxo-spiro[indoline-3,4′-thiane]-5-carboxamide, (2R)-N-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl]-2-cyclopropyl-1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-1,2,2,3,5,6-hexahydro-spiro[3H-indole-3,4-[4H]thiopyran]-5-carboxamide 1,1-dioxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H26ClF4N3O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
672.11
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D 105 to 125°, c = 0.5 in chloroform-d
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC2=C(N(S(=O)(C3=CC=C(F)C=C3)=O)[C@H](C4CC4)C2(CC5)CCS5(=O)=O)C=C1)NCC6=NC=C(C(F)(F)F)C=C6Cl
Azioni biochim/fisiol
BAY-786 is a negative control for an orally available, non-toxic, potent, and selective GnRH-R antagonist BAY-784.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)