SML2925
MESM
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5′-(2-Hydroxyphenyl)-1-methylspiro[3H-indole-3,2′(3′H)-[1,3,4]thiadiazol]-2(1H)-one, Manganese-Extracting Small Molecule, VU0028386
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1C2(NN=C1c4c(cccc4)O)c3c(cccc3)N(C2=O)C
InChI
1S/C16H13N3O2S/c1-19-12-8-4-3-7-11(12)16(15(19)21)18-17-14(22-16)10-6-2-5-9-13(10)20/h2-9,18,20H,1H3
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)