Documenti fondamentali
SML2636
Sigma-Aldrich
Sb4
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[(4-Bromophenyl)methyl]thio]benzoxazole, BMP signaling agonist Sb4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10BrNOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1=CC=C(CSC2=NC3=C(C=CC=C3)O2)C=C1
Azioni biochim/fisiol
Sb4 is a cell penetrant, potent bone morphogenetic protein (BMP) signaling agonist that rapidly activate BMP in human renal cells (HEK293). Sb4 activates BMP by stabilization of intracellular p-SMAD-1/5/9. Apparently activation of the BMP pathway by sb4 cannot be reversed by inhibition of Noggin or type I BMP kinase inhibitors
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Shayna T J Bradford et al.
The Journal of biological chemistry, 294(9), 3125-3136 (2019-01-04)
Bone morphogenetic protein (BMP) signaling is critical in renal development and disease. In animal models of chronic kidney disease (CKD), re-activation of BMP signaling is reported to be protective by promoting renal repair and regeneration. Clinical use of recombinant BMPs