SML2604
BAY-885
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
BAY 885, BAY885, [2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenyl]{4-[7-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrido[3,2-d]pyrimidin-4-yl]piperidin-1-yl}methanone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N1CCC(CC1)C2=C3C(C=C(C=N3)N4CCN(CC4)C)=NC=N2)C5=CC=C(C=C5N)OC(F)(F)F
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3