SML2370
Dabigatran
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
BIBR-953, N-[[2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-alanine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N=C(N)C(C=C1)=CC=C1NCC(N2C)=NC3=C2C=CC(C(N(CCC(O)=O)C4=NC=CC=C4)=O)=C3
InChI
1S/C25H25N7O3/c1-31-20-10-7-17(25(35)32(13-11-23(33)34)21-4-2-3-12-28-21)14-19(20)30-22(31)15-29-18-8-5-16(6-9-18)24(26)27/h2-10,12,14,29H,11,13,15H2,1H3,(H3,26,27)(H,33,34)
YBSJFWOBGCMAKL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)