SML1452
Ibufenac
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(2-Methylpropyl)-benzeneacetic acid, 4-Isobutylphenylacetic acid
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CC1=CC=C(CC(C)C)C=C1)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
CYWFCPPBTWOZSF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3