SML2338
4-Octyl itaconate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
β-Monooctyl itaconate, 3-[(Octan-4-yloxy)carbonyl]but-3-enoate, 4-Octyl methylenesuccinate, n-Octyl 3-carboxy-3-butenoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(C(CC(OCCCCCCCC)=O)=C)=O
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-11(7-5-2)17-13(16)10(3)9-12(14)15/h11H,3-9H2,1-2H3,(H,14,15)/p-1
GIRJEIMINMHXQS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- to study its anti-inflammatory effects in macrophages
- to treat bone-marrow-derived macrophages (BMDMs) for BMDM stimulation with nuclear factor-erythroid factor 2-related factor 2 (NRF2)-activating carboxylic acid compounds
- to study its effects on collagen1 expression in systemic Sclerosis (SSc) dermal fibroblasts
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)