Documenti fondamentali
592498
Sigma-Aldrich
Dimethyl itaconate
99%
Sinonimo/i:
2-(Methylene)butanedioic dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3O2CCH2C(=CH2)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.15
Beilstein:
386674
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
208 °C (lit.)
Punto di fusione
37-41 °C (lit.)
Densità
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3
ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dimethyl itaconate can be synthesized via esterification of itaconic acid.
Applicazioni
Dimethyl itaconate can be used for the rhodium catalyzed asymmetric hydrogenation of (S)-dimethyl-2-methylsuccinate and (R)-methyl succinic acid dimethyl ester.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
?Modification of poly(propylene) through grafting with dimethyl
itaconate in solution?
Yazdani-Pedram M, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 199(11), 2495- 2500 (1998)
"Catalytic asymmetric hydrogenation of dimethyl itaconate with trans-chelating chiral diphosphine ligands TRAP-rhodium complexes"
Kuwano R, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 6(10), 2521-2526 (1995)
?New ferrocenyl ligands with broad applications in asymmetric catalysis?
Lotz M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 41(24), 4708-4711 (2002)
Vittoria Chimisso et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(41), 13413-13420 (2019-10-05)
Poly(N-vinylcaprolactam-co-itaconate) (P(VCL-co-IADME) microgels were synthesized varying the molar ratio between VCL and IADME via free radical precipitation polymerization in the presence of quaternary ammonium surfactant. In order to determine the effect of the divalent metal ions on the structure and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
592498-100G4061831830552
592498-25G4061831830569
592498-500G