SML2313
Higenamine hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Higenamine hydrochloride, (RS)-Norcoclaurine hydrochloride, (±)-1,2,3,4-tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,7-Isoquinolinediol hydrochloride, (±)-Demethylcoclaurine, (±)-Norcoclaurine hydrochloride, (±)-O-Demethylcoclaurine hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,7-isoquinolinediol hydrochloride, dl-Demethylcoclaurine hydrochloride, (±)-Demethylcoclaurine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(O)C=C(C(CC2=CC=C(O)C=C2)NCC3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C16H17NO3.ClH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H
SWWQQSDRUYSMAR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)