SML2092
R115866
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(B)-N-[4-[2-Ethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butyl]phenyl]-2-benzothiazolamine, (R)-N-[4-[2-Ethyl-1-(1H-1,2,4-triazol(-1-yl)butyl]phenyl]-2-benzothiazolamine, TLZ, Talarozole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
film
Colore
colorless
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(nc1Nc3ccc(cc3)[C@H]([n]4ncnc4)C(CC)CC)cccc2
InChI
1S/C21H23N5S/c1-3-15(4-2)20(26-14-22-13-23-26)16-9-11-17(12-10-16)24-21-25-18-7-5-6-8-19(18)27-21/h5-15,20H,3-4H2,1-2H3,(H,24,25)/t20-/m1/s1
SNFYYXUGUBUECJ-HXUWFJFHSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)