579053
TAPI-1
≥97% (HPLC), liquid, MMP and TACE inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
InSolution TAPI-1
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TAPI-1, InSolution, ≥97%, inhibits MMPs and TACE
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MMPs and TACE
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)