Documenti fondamentali
SML1921
Sigma-Aldrich
NVP-ADW742
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[3-(Phenylmethoxy)phenyl]-7-[trans-3-(1-pyrrolidinylmethyl)cyclobutyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, NVP-ADW 742
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H31N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.58
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H31N5O/c29-27-26-25(22-9-6-10-24(15-22)34-18-20-7-2-1-3-8-20)17-33(28(26)31-19-30-27)23-13-21(14-23)16-32-11-4-5-12-32/h1-3,6-10,15,17,19,21,23H,4-5,11-14,16,18H2,(H2,29,30,31)/t21-,23-
LSFLAQVDISHMNB-AFARHQOCSA-N
Applicazioni
NVP-ADW742 has been used as an insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R) inhibitor to test the effects of filamin A (FLNA) silencing in a cell proliferation assay.
Azioni biochim/fisiol
NVP-ADW742 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Insulin-like growth factor-I receptor (IGF-IR) kinase. NVP-ADW742 sensitizes cancer cell lines to multiple anticancer agents including etoposide, carboplatin, imatinib, vincristine, and doxorubicin.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
R Catalano et al.
Cancer letters, 497, 77-88 (2020-10-20)
Adrenocortical carcinomas (ACCs) overexpress insulin-like growth factor 2 (IGF2), that drives a proliferative autocrine loop by binding to IGF1R and IR, but IGF1R/IR-targeted therapies failed in ACC patients. The cytoskeleton actin-binding protein filamin A (FLNA) impairs IR signalling in melanoma