Documenti fondamentali
SML1727
Sigma-Aldrich
EB1089
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1R,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R,2E,4E)-6-Ethyl-6-hydroxy-1-methyl-2,4-octadien-1-yl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]et
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H46O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](/C=C/C=C/C(CC)(O)CC)C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C[C@@H](O)C[C@H](O)C/3=C
InChI
1S/C30H46O3/c1-6-30(33,7-2)18-9-8-11-21(3)26-15-16-27-23(12-10-17-29(26,27)5)13-14-24-19-25(31)20-28(32)22(24)4/h8-9,11,13-14,18,21,25-28,31-33H,4,6-7,10,12,15-17,19-20H2,1-3,5H3/b11-8+,18-9+,23-13-,24-14+/t21-,25-,26-,27+,28+,29-/m1/s1
LVLLALCJVJNGQQ-QMWUBLQMSA-N
Azioni biochim/fisiol
EB1089 is a Vitamin D analog 50 to 200 times more potent than Vitamin D in inhibiting growth and inducing differentiation with half the hypercalcemic activity.
EB1089 is a Vitamin D analog 50 to 200 times more potent than Vitamin D in inhibiting growth and inducing differentiation with half the hypercalcemic activity. Studies have found EB1089 to be more potent than vitamin D in inhibiting growth and inducing differentiation of some cancer cell lines. EB1089 enhances radio sensitivity of H460 and A549 non-small cell lung cancer (NSCLC) cells.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)