Key Documents
SML1117
Sigma-Aldrich
ML345
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Fluoro-2-[5-(morpholine-4-sulfonyl)-2-morpholin-4-yl-phenyl]-benzo[d]isothiazol-3-one, CID 57390068
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22FN3O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
479.54
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC(N(C2=O)SC3=C2C=C(F)C=C3)=C(N4CCOCC4)C=C1)(N5CCOCC5)=O
InChI
1S/C21H22FN3O5S2/c22-15-1-4-20-17(13-15)21(26)25(31-20)19-14-16(32(27,28)24-7-11-30-12-8-24)2-3-18(19)23-5-9-29-10-6-23/h1-4,13-14H,5-12H2
FVKOFZKSMMIUTL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
ML345 has effective concentration (EC50) value of 188 nM.
ML345 is a cell penetrant, potent and moderately selective insulin degrading enzyme (IDE) inhibitor that targets Cys819 in IDE. IDE is involved in β-chain of insulin degradation and linked to β-amyloid degradation. Recent findings indicate that IDE inhibition is a valid strategy for diabetes mellitus type 2 (DMT2) treatment.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3