Key Documents
SML1725
Sigma-Aldrich
RTC13
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(5Z)-2-Amino-5-[[5-(2-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]-4(5H)-thiazolone, (Z)-2-Amino-5-((5-(2-nitrophenyl)furan-2-yl)methylene)thiazolidin-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1NC(S/C1=C\C2=CC=C(C3=C([N+]([O-])=O)C=CC=C3)O2)=N
InChI
1S/C14H9N3O4S/c15-14-16-13(18)12(22-14)7-8-5-6-11(21-8)9-3-1-2-4-10(9)17(19)20/h1-7H,(H2,15,16,18)/b12-7+
CZZAPCPWFCGOCC-KPKJPENVSA-N
Azioni biochim/fisiol
RTC13 is a cell-permeable thiazolidinone derivative that promotes ribosomal read-through activity of premature termination codons (PTCs) and effectively restores full-length protein production from transcripts containing nonsense mutations-generated PTCs, including ataxia-telangiectasia (A-T) mutated in A-T lymphoblastoid cell cultures and dystrophin in mdx Duchenne muscular dystrophy (DMD) mice-derived muscle myotubes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3