SML1637
Hexaminolevulinate hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Aminolevulinic acid hexyl ester HAL hydrochloride, 5-Aminolevulinic acid hexyl ester hydrochloride, HAL, Hexvix, Hexyl 5-aminolevulinate hydrochloride, P 1206, n-Hexyl 5-aminolevulinate hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCOC(CCC(CN)=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C11H21NO3.ClH/c1-2-3-4-5-8-15-11(14)7-6-10(13)9-12;/h2-9,12H2,1H3;1H
LZYXPFZBAZTOCH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)