SML1385
Lomitapide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
AEGR-733, BMS-201038, N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-9-[4-[4-[[[4′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]2-yl]carbonyl]amino]-1-piperidinyl]butyl]9H-fluoren-9-carboxamde
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NCC(F)(F)F)C1(C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)CCCCN(CC4)CCC4NC(C5=C(C6=CC=C(C(F)(F)F)C=C6)C=CC=C5)=O
InChI
1S/C39H37F6N3O2/c40-38(41,42)25-46-36(50)37(33-13-5-3-10-30(33)31-11-4-6-14-34(31)37)21-7-8-22-48-23-19-28(20-24-48)47-35(49)32-12-2-1-9-29(32)26-15-17-27(18-16-26)39(43,44)45/h1-6,9-18,28H,7-8,19-25H2,(H,46,50)(H,47,49)
MBBCVAKAJPKAKM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... MTTP(4547) , P4HB(5034)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3