SML1165
Talnetant
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-N-(1-Phenylpropyl)-3-hydroxy-2-phenylquinoline-4-carboxamide, SB-223412
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -25 to -31°, c = 0.5 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C(C(N[C@H](C1=CC=CC=C1)CC)=O)=C(C=CC=C2)C2=N3)=C3C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C25H22N2O2/c1-2-20(17-11-5-3-6-12-17)27-25(29)22-19-15-9-10-16-21(19)26-23(24(22)28)18-13-7-4-8-14-18/h3-16,20,28H,2H2,1H3,(H,27,29)/t20-/m0/s1
BIAVGWDGIJKWRM-FQEVSTJZSA-N
Informazioni sul gene
human ... TACR3(6870)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)