Documenti fondamentali
SML1121
Sigma-Aldrich
SB743921 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(3-Aminopropyl)-N-[(1R)-1-[7-chloro-4-oxo-3-(phenylmethyl)-4H-1-benzopyran-2-yl]-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H33ClN2O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
553.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](N(CCCN)C(C1=CC=C(C)C=C1)=O)C2=C(CC3=CC=CC=C3)C(C4=C(O2)C=C(Cl)C=C4)=O.Cl
InChI
1S/C31H33ClN2O3.ClH/c1-20(2)28(34(17-7-16-33)31(36)23-12-10-21(3)11-13-23)30-26(18-22-8-5-4-6-9-22)29(35)25-15-14-24(32)19-27(25)37-30;/h4-6,8-15,19-20,28H,7,16-18,33H2,1-3H3;1H/t28-;/m1./s1
MLMZVWABFOLFGV-LNLSOMNWSA-N
Azioni biochim/fisiol
SB743921 is an inhibitor of kinesin spindle protein (KSP) with Ki of 0.1 nM, almost no affinity to MKLP1, Kin2, Kif1A, Kif15, KHC, Kif4, and CENP-E.
SB743921 is an inhibitor of kinesin spindle protein (KSP).
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)