SML1119
LDN-214117
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(4-(6-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyridin-3-yl)phenyl)piperazine
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=C2)=NC=C2C(C=C3)=CC=C3N4CCNCC4
InChI
1S/C25H29N3O3/c1-17-22(19-14-23(29-2)25(31-4)24(15-19)30-3)13-20(16-27-17)18-5-7-21(8-6-18)28-11-9-26-10-12-28/h5-8,13-16,26H,9-12H2,1-4H3
BHUXVRVMMYAXKN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)