616464
SB431542
≥97% (HPLC), liquid, TGF-β RI kinase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
InSolution TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542, InSolution, ≥97%
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[nH]1c(nc(c1c4cc5c(cc4)OCO5)c3ncccc3)c2ccc(cc2)C(=O)N
InChI
1S/C22H16N4O3/c23-21(27)13-4-6-14(7-5-13)22-25-19(20(26-22)16-3-1-2-10-24-16)15-8-9-17-18(11-15)29-12-28-17/h1-11H,12H2,(H2,23,27)(H,25,26)
FHYUGAJXYORMHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Lin, T., et al. 2009. Nat. Methods6, 805.
Maherali, N. and Hochedlinger, K., 2009. Curr. Biol.19, 1718.
Callahan, J.F., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 999.
Inman, G.J., et al. 2002. Mol. Pharmacol.62, 65.
Laping, N.J., et al. 2002. Mol. Pharmacol.62, 58.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)