SML1110
Adaphostin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[[(2,5-Dihydroxyphenyl)methyl]amino]benzoic acid tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl ester, AG 957 Adamantyl Ester, NSC 680410
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(NCC2=CC(O)=CC=C2O)C=C1)OC34C[C@@]5([H])C[C@@](C[C@@](C5)([H])C4)([H])C3
InChI
1S/C24H27NO4/c26-21-5-6-22(27)19(10-21)14-25-20-3-1-18(2-4-20)23(28)29-24-11-15-7-16(12-24)9-17(8-15)13-24/h1-6,10,15-17,25-27H,7-9,11-14H2/t15-,16+,17-,24-
YJZSUCFGHXQWDM-ONHXBKDTSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3