Documenti fondamentali
SML0755
Sigma-Aldrich
LDN-192960 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[(2,7-Dimethoxy-9-acridinyl)thio]-1-propanamine dihydrochloride, 3-[(2,7-Dimethoxyacridin-9-yl)thio]propan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20N2O2S · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.35
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(CCCN)c1c2c(nc3c1cc(cc3)OC)ccc(c2)OC
InChI
1S/C18H20N2O2S/c1-21-12-4-6-16-14(10-12)18(23-9-3-8-19)15-11-13(22-2)5-7-17(15)20-16/h4-7,10-11H,3,8-9,19H2,1-2H3
ZFOMCSNUEHMROO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
LDN-192960 is a potent and selective inhibitor of haspin (Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase).
LDN-192960 is a potent and selective inhibitor of haspin.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)