SML1050
DC260126
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(4-Butylphenyl)-4-fluoro-benzenesulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)Nc2ccc(cc2)CCCC
InChI
1S/C16H18FNO2S/c1-2-3-4-13-5-9-15(10-6-13)18-21(19,20)16-11-7-14(17)8-12-16/h5-12,18H,2-4H2,1H3
CNGHPXKWPGIDSK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)