Documenti fondamentali
444200
Sigma-Aldrich
MDL-12,330A, Hydrochloride
Cell-permeable and irreversible inhibitor of adenylate cyclase (IC₅₀ = 250 µM).
Sinonimo/i:
MDL-12,330A, Hydrochloride, cis-N-(2-Phenylcyclopentyl)azacyclotridec-1-en-2-amine, HCl, RMI 12330
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H36N2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.55 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
water: 3 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C23H36N2.ClH/c1-2-4-6-11-18-23(24-19-12-7-5-3-1)25-22-17-13-16-21(22)20-14-9-8-10-15-20;/h8-10,14-15,21-22H,1-7,11-13,16-19H2,(H,24,25);1H/t21-,22-;/m0./s1
CKOPQUCSDBVAQG-VROPFNGYSA-N
Descrizione generale
Cell-permeable and irreversible inhibitor of adenylate cyclase (IC50 = 250 µM).
Cell-permeable irreversible inhibitor of adenylate cyclase (IC50 = 250 µM).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
Adenylate cyclase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 250 µM against adenylate cyclase
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Altre note
Correia-de-Sa, P., and Ribeiro, J.A. 1994. Eur. J. Pharmacol. 271, 349.
Gorczynska, E., et al. 1994. Endocrinology134, 293.
Delpiano, M.A., and Acker, H. 1991. J. Neurochem.57, 291.
Lippe, C., and Ardizzone, C. 1991. Comp. Biochem. Physiol.99, 209.
Guellaen, G., et al. 1977. Biochim. Biophys. Acta 484, 465.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3