SML0826
FH1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
BRD-K4477, N,N′-(Methylenedi-4,1-phenylene)bis-acetamide, N,N′-(Methylenedi-4,1-phenylene)diacetamide, NSC 12407
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(c1ccc(cc1)Cc2ccc(cc2)NC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-12(20)18-16-7-3-14(4-8-16)11-15-5-9-17(10-6-15)19-13(2)21/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
OEXMNSOPAKOPEF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)