SML0528
BIM5078
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(2′-Chloro-5′-nitrobenzenesulfonyl)-2-methylbenzimidazole, 1-[(2-Chloro-5-nitrophenyl)sulfonyl]-2-methyl-1H-benzimidazole
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=NC2=CC=CC=C2N1S(C3=C(Cl)C=CC([N+]([O-])=O)=C3)(=O)=O
InChI
1S/C14H10ClN3O4S/c1-9-16-12-4-2-3-5-13(12)17(9)23(21,22)14-8-10(18(19)20)6-7-11(14)15/h2-8H,1H3
DLUVMRPVZILBOE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3