SML0398
Salsolinol hydrobromide
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R,S)-Salsolinol hydrobromide, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinoline-6,7-diol hydrobromide, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hydrobromide, 1-Methyl-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinoline-6,7-diol hydrobromide; 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hydrobromide;
Saggio
≥96% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to brown
Solubilità
H2O: 5 mg/mL (warmed; clear solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br.CC1NCCc2cc(O)c(O)cc12
InChI
1S/C10H13NO2.BrH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H
OGMGXKJQIOUTTB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3