SML0042
Lazabemide hydrate
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2-Aminoethyl)-5-chloro-2-pyridinecarboxamide hydrate, Ro 19-6327 hydrate
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥22 mg/mL
Ideatore
Roche
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.NCCNC(=O)c1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C8H10ClN3O.H2O/c9-6-1-2-7(12-5-6)8(13)11-4-3-10;/h1-2,5H,3-4,10H2,(H,11,13);1H2
JYWYNPKXSLPWGV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3