SMB01072
Turmeronol A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
(6S)-2-Methyl-6-(3-hydroxy-4-methylphenyl)-2-hepten-4-one, (S)-6-(3-Hydroxy-4-methylphenyl)-2-methylhept-2-en-4-one
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
232.32
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1c(ccc(c1)[C@H](CC(=O)C=C(C)C)C)C
InChI
1S/C15H20O2/c1-10(2)7-14(16)8-12(4)13-6-5-11(3)15(17)9-13/h5-7,9,12,17H,8H2,1-4H3/t12-/m0/s1
OSIFVLKZUWRNBN-LBPRGKRZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)