Key Documents
PHL84219
3,3′,4′,5,6,7,8-Heptamethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3,5,6,7,8-pentamethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3-Methoxynobiletin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H24O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
InChI
1S/C22H24O9/c1-24-12-9-8-11(10-13(12)25-2)16-19(27-4)15(23)14-17(26-3)20(28-5)22(30-7)21(29-6)18(14)31-16/h8-10H,1-7H3
SSXJHQZOHUYEGD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)