Documenti fondamentali
SMB00214
Sigma-Aldrich
Thunberginol H
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)[C@H]2Cc3cccc(O)c3C(=O)O2
InChI
1S/C17H16O5/c1-20-13-7-6-10(8-15(13)21-2)14-9-11-4-3-5-12(18)16(11)17(19)22-14/h3-8,14,18H,9H2,1-2H3/t14-/m1/s1
WKNXOKHAEDTQCX-CQSZACIVSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)