Key Documents
SMB00569
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dihydroxy-4-prenyloxychalcone
≥85% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
LMPK12120217
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥85% (LC/MS-UV)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=C(C=C(C=C1)O)O)/C=C/C2=CC=C(OCC=C(C)C)C=C2
InChI
1S/C20H20O4/c1-14(2)11-12-24-17-7-3-15(4-8-17)5-10-19(22)18-9-6-16(21)13-20(18)23/h3-11,13,21,23H,12H2,1-2H3/b10-5+
VVSZRCIUFBADJQ-BJMVGYQFSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3