SMB00200
Luteolin 7-rutinoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Luteolin-7-O-rhamnoside, Luteoline-7-rhamnoglucoside, Scolymoside
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3cc(O)c4C(=O)C=C(Oc4c3)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c1-9-20(32)22(34)24(36)26(39-9)38-8-18-21(33)23(35)25(37)27(42-18)40-11-5-14(30)19-15(31)7-16(41-17(19)6-11)10-2-3-12(28)13(29)4-10/h2-7,9,18,20-30,32-37H,8H2,1H3/t9-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27+/m0/s1
MGYBYJXAXUBTQF-FOBVWLSUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SMB00200-1MG | 4061837076251 |