SMB00097
Piperanine
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(\C=C\CCc1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H21NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h3,7-9,12H,1-2,4-6,10-11,13H2/b7-3+
QHWOFMXDKFORMO-XVNBXDOJSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3